1,2-Difenyletan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Dibenzyl, Bibenzyl
B0459-25G B0459-500G B0459-100G
TCIAB0459-25GEA 325 NOK
TCIAB0459-25G TCIAB0459-500G TCIAB0459-100G
1,2-Difenyletan ≥99.0% (by GC)
1,2-Difenyletan
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 182,27 g/mol
Kokepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 52…54 °C
Tetthet: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004796
CAS-nummer: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Merck Indeks: 14,01198
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51cd6890890aff71d2194725abcb524caed2e393&vid=51cd6890890aff71d2194725abcb524caed2e393&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency