3-Phenyl-1-propanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Phenyl-1-Propanol
P0214-25ML P0214-500ML
TCIAP0214-25MLEA 220 NOK
TCIAP0214-25ML TCIAP0214-500ML
3-Phenyl-1-propanol ≥98.0% (by GC)
3-Phenyl-1-propanol
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
MW: 136,19 g/mol
Kokepunkt: 236°C
Smeltepunkt: –18 °C
Tetthet: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 109°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002950
CAS-nummer: 122-97-4
EINECS: 204-587-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbc638bb1163a465139d930b025fcaf144596b99&vid=cbc638bb1163a465139d930b025fcaf144596b99&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %