(R)-(+)-3-Butyne-2-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B2909-1G B2909-5G
TCIAB2909-1GEA 1325 NOK
TCIAB2909-1G TCIAB2909-5G
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol ≥98.0% (by GC)
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol
Formel: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Kokepunkt: 103°C
Tetthet: 0,891 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 26°C
MDL nummer: MFCD00211237
CAS-nummer: 42969-65-3
FN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41d3132b98ee0a3fa8bcd5f733f4d7a4893bdf26&vid=41d3132b98ee0a3fa8bcd5f733f4d7a4893bdf26&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +44.0 to +49.0 deg (neat)