1,2-Bis(dimetylamino)etan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
T0147-25ML T0147-500ML T0147-100ML
TCIAT0147-25MLEA 220 NOK
TCIAT0147-25ML TCIAT0147-500ML TCIAT0147-100ML
1,2-Bis(dimetylamino)etan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,2-Bis(dimetylamino)etan
Formel: C₆H₁₆N₂
Kokepunkt: 122°C
Smeltepunkt: –55°C (lit.)
Tetthet: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 17°C (lit.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008335
CAS-nummer: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
FN: 2372
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,09134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c0de745f7152d5ecbf9919ef6115ae409e66df4&vid=4c0de745f7152d5ecbf9919ef6115ae409e66df4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %