1,2-Bis(dimetylamino)etan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
T0147-25ML
T0147-500ML
T0147-100ML
TCIAT0147-25MLEA
220
NOK
TCIAT0147-25ML
TCIAT0147-500ML
TCIAT0147-100ML
1,2-Bis(dimetylamino)etan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,2-Bis(dimetylamino)etan
Formel:
C₆H₁₆N₂ Kokepunkt: 122°C Smeltepunkt: –55°C (lit.) Tetthet: 0,7765 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 17°C (lit.) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008335 CAS-nummer: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 FN: 2372 ADR: 3,II Merck Indeks: 14,09134 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |