1,2-Propylendiamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1,2-Diaminopropane
D0113-25ML D0113-500ML
TCIAD0113-25MLEA 220 NOK
TCIAD0113-25ML TCIAD0113-500ML
1,2-Propylendiamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,2-Propylendiamin
Formel: C₃H₁₀N₂
MW: 74,13 g/mol
Kokepunkt: 120°C
Smeltepunkt: –37 °C
Tetthet: 0,8584 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 33°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008089
CAS-nummer: 78-90-0
EINECS: 201-155-9
FN: 2258
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,07852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05600af166b6f5e08b650954dae43b7c7ccfa811&vid=05600af166b6f5e08b650954dae43b7c7ccfa811&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %