Dimetyl tereftalat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Terephthalic acid dimethyl ester
T0015-25G T0015-500G
TCIAT0015-25GEA 260 NOK
TCIAT0015-25G TCIAT0015-500G
Dimetyl tereftalat ≥99.0% (by GC)
Dimetyl tereftalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Kokepunkt: 288 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 139 °C
Tetthet: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 141 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008440
CAS-nummer: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Indeks: 12,09306
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dff0c7dc19e9750cc68ac4de47bf523299de6967&vid=dff0c7dc19e9750cc68ac4de47bf523299de6967&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 141.0 to 144.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
Acid Value max. 0.5