1,3-Diaminopropan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
D0114-25ML D0114-500ML
TCIAD0114-25MLEA 220 NOK
TCIAD0114-25ML TCIAD0114-500ML
1,3-Diaminopropan ≥98.0% (by GC)
1,3-Diaminopropane
Formel: C₃H₁₀N₂
MW: 74,13 g/mol
Kokepunkt: 133°C
Smeltepunkt: –12 °C
Tetthet: 0,863 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 49°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008228
CAS-nummer: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
FN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc67498bbed4c03359d298c4168ba4d3bbc96a1c&vid=fc67498bbed4c03359d298c4168ba4d3bbc96a1c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %