2,4-Dibromtoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,4-Dibromo-1-methylbenzene
D3591-1G D3591-5G
TCIAD3591-1GEA 285 NOK
TCIAD3591-1G TCIAD3591-5G
2,4-Dibromtoluen ≥98.0% (by GC)
2,4-Dibromtoluen
Formel: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Kokepunkt: 243°C
Smeltepunkt: -10°C
Tetthet: 1,85
MDL nummer: MFCD00052985
CAS-nummer: 31543-75-6
EINECS: 250-689-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %