2',6'-Dichloroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
D4119-1G D4119-5G
TCIAD4119-1GEA 515 NOK
TCIAD4119-1G TCIAD4119-5G
2',6'-Dichloroacetophenone ≥98.0% (by GC)
2',6'-Dichloroacetophenone
Formel: C₈H₆Cl₂O
Kokepunkt: 141°C
MDL nummer: MFCD00016339
CAS-nummer: 2040-05-3
EINECS: 218-035-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbeed74d1d2026853771b7875be8e0e2064373f3&vid=fbeed74d1d2026853771b7875be8e0e2064373f3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C