2,6-Difluorobenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (2,6-Difluorophenyl)methanol
D2507-25G D2507-5G
TCIAD2507-25GEA 1450 NOK
TCIAD2507-25G TCIAD2507-5G
2,6-Difluorobenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
2,6-Difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Kokepunkt: 88°C
Tetthet: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 88°C
MDL nummer: MFCD00004603
CAS-nummer: 19064-18-7
EINECS: 242-792-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=482a3f6ed263a17ea794e3cb65e57ef9174e03a6&vid=482a3f6ed263a17ea794e3cb65e57ef9174e03a6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %