2',6'-Difluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(2,6-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanone
D3559-25G D3559-5G
TCIAD3559-25GEA 2500 NOK
TCIAD3559-25G TCIAD3559-5G
2',6'-Difluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
2',6'-Difluoroacetophenone
Formel: C₈H₆F₂O
MW: 156.13 g/mol
Kokepunkt: 79°C
Tetthet: 1.19
Flash punkt: 76°C
MDL nummer: MFCD00000328
CAS-nummer: 13670-99-0
EINECS: 237-151-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87f2b38cd8d6be85926fd42e19859c5c435a9bce&vid=87f2b38cd8d6be85926fd42e19859c5c435a9bce&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %