3,5-Dimethoxytoluene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2526-25G D2526-5G
TCIAD2526-25GEA 2100 NOK
TCIAD2526-25G TCIAD2526-5G
3,5-Dimethoxytoluene ≥97.0% (by GC)
3,5-Dimethoxytoluene
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Kokepunkt: 112°C
Flash punkt: 101°C
MDL nummer: MFCD00015435
CAS-nummer: 4179-19-5
EINECS: 224-048-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c9ca1ff54cd9e76c9fb6aaa1a0e675ec8c34322&vid=7c9ca1ff54cd9e76c9fb6aaa1a0e675ec8c34322&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %