2-Iodo-m-xylene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,3-Dimethyl-2-iodobenzene, 2-Iodo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethyliodobenzene, 2,6-Dimethyl-1-iodobenzene
I0752-25G I0752-5G
TCIAI0752-25GEA 1650 NOK
TCIAI0752-25G TCIAI0752-5G
2-Iodo-m-xylene ≥98.0% (by GC)
2-Iodo-m-xylene
Formel: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Kokepunkt: 230°C
Smeltepunkt: 11°C
Tetthet: 1,6518 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 102°C
MDL nummer: MFCD00019012
CAS-nummer: 608-28-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85352959cb55e2b493efe6555169acbb74077bf3&vid=85352959cb55e2b493efe6555169acbb74077bf3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %