2,6-Dimethylphenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2,6-Xylyl isocyanate, 2,6-Dimethylphenylisocyanate, 2-Isocyanato-1,3-dimethylbenzene
I0410-25G I0410-5G
TCIAI0410-25GEA 2400 NOK
TCIAI0410-25G TCIAI0410-5G
2,6-Dimethylphenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
2,6-Dimethylphenyl isocyanate
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Kokepunkt: 113°C
Tetthet: 1,057 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 86°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002012
CAS-nummer: 28556-81-2
FN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a343095cd4acbfd579bfb027954662adaa32a936&vid=a343095cd4acbfd579bfb027954662adaa32a936&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %