Dietylmalonat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
1,3-Propanedioic acid diethyl ester, Malonic acid diethyl ester
M0029-25ML
M0029-500ML
TCIAM0029-25MLEA
220
NOK
TCIAM0029-25ML
TCIAM0029-500ML
Dietylmalonat ≥99.0% (by GC)
Dietylmalonat
Formel:
C₇H₁₂O₄ MW: 160,17 g/mol Kokepunkt: 199°C Smeltepunkt: -50°C Tetthet: 1,055 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 93°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00009195 CAS-nummer: 105-53-3 EINECS: 203-305-9 Merck Indeks: 14,03823 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |