Succinsyre ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
S0100-25G S0100-500G
TCIAS0100-25GEA 245 NOK
TCIAS0100-25G TCIAS0100-500G
Succinsyre ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Succinsyre
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Kokepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 182 °C
Tetthet: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 206 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002789
CAS-nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
ADR: 8,III
Merck Indeks: 14,08869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b4744e028c2dd66fc6553370daff69dea95225c&vid=9b4744e028c2dd66fc6553370daff69dea95225c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency