2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1,4-Dichloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2,5-Dichlorobenzotrifluoride
D1318-25G D1318-5G
TCIAD1318-25GEA 1625 NOK
TCIAD1318-25G TCIAD1318-5G
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (by GC)
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
MW: 215 g/mol
Kokepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 11 °C
Tetthet: 1,5009 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 76°C
MDL nummer: MFCD00000608
CAS-nummer: 320-50-3
EINECS: 206-276-0
FN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68b200ae974072665010801c277fa06e5a73cc54&vid=68b200ae974072665010801c277fa06e5a73cc54&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %