2,5-Difluorophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1,4-Difluoro-2-isocyanatobenzene
D3695-1G D3695-5G
TCIAD3695-1GEA 475 NOK
TCIAD3695-1G TCIAD3695-5G
2,5-Difluorophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
2,5-Difluorophenyl isocyanate
Formel: C₇H₃F₂NO
MW: 155,1 g/mol
Kokepunkt: 54°C
Tetthet: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 56°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00013843
CAS-nummer: 39718-32-6
FN: 3080
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3e244e7ad60f1d3996922d23fe55bc01687735c&vid=c3e244e7ad60f1d3996922d23fe55bc01687735c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %