2',5'-Dimethoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
D1444-25G
D1444-500G
TCIAD1444-25GEA
570
NOK
TCIAD1444-25G
TCIAD1444-500G
2',5'-Dimethoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
2',5'-Dimethoxyacetophenone
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,2 g/mol Kokepunkt: 158°C Smeltepunkt: 18…20 °C Tetthet: 1,139 g/cm³ (20 °C) |
MDL nummer:
MFCD00008728 CAS-nummer: 1201-38-3 EINECS: 214-858-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |