2,5-Dimethoxytoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2552-25G D2552-5G
TCIAD2552-25GEA 2750 NOK
TCIAD2552-25G TCIAD2552-5G
2,5-Dimethoxytoluene ≥98.0% (by GC)
2,5-Dimethoxytoluene
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Kokepunkt: 218°C
Smeltepunkt: 15 °C
Tetthet: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 102°C
MDL nummer: MFCD00041901
CAS-nummer: 24599-58-4
EINECS: 246-343-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5063ebd50637e5057fc84169e41b3b9798c8151a&vid=5063ebd50637e5057fc84169e41b3b9798c8151a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %