p-Terphenyl ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Phenyl-1,1'-biphenyl, 1,4-Diphenylbenzene, 4-Phenylbiphenyl, 1,4-Terphenyl
T0020-25G T0020-500G T0020-100G
TCIAT0020-25GEA 380 NOK
TCIAT0020-25G TCIAT0020-500G TCIAT0020-100G
p-Terphenyl ≥99.0% (by GC)
p-Terphenyl
Formel: C₁₈H₁₄
MW: 230,31 g/mol
Kokepunkt: 389°C
Smeltepunkt: 210…211 °C
Tetthet: 1,234 g/cm³ (0 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003061
CAS-nummer: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb50149662699269df3fdb150afd26bb425ba068&vid=fb50149662699269df3fdb150afd26bb425ba068&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 211.0 to 216.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency