1-sec-Butyl-4-nitrobenzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(sec-Butyl)-4-nitrobenzene
B2428-25G B2428-5G
TCIAB2428-25GEA 3400 NOK
TCIAB2428-25G TCIAB2428-5G
1-sec-Butyl-4-nitrobenzene ≥97.0% (by GC)
1-sec-Butyl-4-nitrobenzene
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Kokepunkt: 144°C
MDL nummer: MFCD00130025
CAS-nummer: 4237-40-5
EINECS: 224-196-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa071b4b18ee37d83b98c21cf6b11c109ac87c7&vid=afa071b4b18ee37d83b98c21cf6b11c109ac87c7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %