2,4-Difluorbensylamin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (2,4-Difluorophenyl)methanamine
D1996-1G D1996-5G
TCIAD1996-1GEA 270 NOK
TCIAD1996-1G TCIAD1996-5G
2,4-Difluorbensylamin ≥98.0% (by GC)
2,4-Difluorbensylamin
Formel: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Kokepunkt: 82 - 84 °C (15 -rr)
Tetthet: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 68°C
MDL nummer: MFCD00010142
CAS-nummer: 72235-52-0
EINECS: 276-502-0
FN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77d7ad50b94ad0efcf613bb5aed9fa02b480fb39&vid=77d7ad50b94ad0efcf613bb5aed9fa02b480fb39&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %