2,5-Difluorobenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
(2,5-Difluorophenyl)methanamine
D4034-5G
D4034-1G
TCIAD4034-5GEA
3050
NOK
TCIAD4034-5G
TCIAD4034-1G
2,5-Difluorobenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Difluorobenzylamine
Formel:
C₇H₇F₂N MW: 143,14 g/mol Kokepunkt: 76 - 78 °C (15 -rr) Tetthet: 1,22 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 76°C |
MDL nummer:
MFCD00010143 CAS-nummer: 85118-06-5 EINECS: 285-658-9 FN: 2735 ADR: 8,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |