3,4-Difluorobenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
D3373-1G D3373-5G
TCIAD3373-1GEA 460 NOK
TCIAD3373-1G TCIAD3373-5G
3,4-Difluorobenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Difluorobenzylamine
Formel: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Kokepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 31 °C
Tetthet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 79°C
MDL nummer: MFCD00010145
CAS-nummer: 72235-53-1
EINECS: 276-503-6
FN: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ddf88e02b1fb633020bf1f8c5fc601ddbb081a6&vid=6ddf88e02b1fb633020bf1f8c5fc601ddbb081a6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %