3,5-Difluorobenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
D3343-1G
D3343-5G
TCIAD3343-1GEA
365
NOK
TCIAD3343-1G
TCIAD3343-5G
3,5-Difluorobenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Difluorobenzylamine
Formel:
C₇H₇F₂N MW: 143,14 g/mol Kokepunkt: 54 °C (1 -rr) Tetthet: 1,21 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 74°C |
MDL nummer:
MFCD00061244 CAS-nummer: 90390-27-5 FN: 2735 ADR: 8,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |