3,5-Difluorobenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
D3343-1G D3343-5G
TCIAD3343-1GEA 365 NOK
TCIAD3343-1G TCIAD3343-5G
3,5-Difluorobenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Difluorobenzylamine
Formel: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Kokepunkt: 54 °C (1 -rr)
Tetthet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 74°C
MDL nummer: MFCD00061244
CAS-nummer: 90390-27-5
FN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4eca3a5e9fb5880bcdaadaf17a71cbcfd9f262c4&vid=4eca3a5e9fb5880bcdaadaf17a71cbcfd9f262c4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %