3-klorbensylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
(3-Chlorophenyl)methanamine
C1089-25G
C1089-5G
TCIAC1089-25GEA
1675
NOK
TCIAC1089-25G
TCIAC1089-5G
3-klorbensylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-klorbensylamin
Formel:
C₇H₈ClN MW: 141,6 g/mol Kokepunkt: 226°C Tetthet: 1,159 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 98°C |
MDL nummer:
MFCD00040752 CAS-nummer: 4152-90-3 EINECS: 223-985-0 FN: 2735 ADR: 8,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |