2,3,4-Trifluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-2,3,4-trifluorobenzene, α-Bromo-2,3,4-trifluorotoluene
T2462-1G T2462-5G
TCIAT2462-1GEA 365 NOK
TCIAT2462-1G TCIAT2462-5G
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Kokepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 21 °C
Tetthet: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 91°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00061233
CAS-nummer: 157911-55-2
FN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=819c7fc837c503aaf253445a72866992522ab0e4&vid=819c7fc837c503aaf253445a72866992522ab0e4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %