α-Bromo-2,5-dichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2,5-Dichlorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-1,4-dichlorobenzene
D3548-25G D3548-5G
TCIAD3548-25GEA 3300 NOK
TCIAD3548-25G TCIAD3548-5G
α-Bromo-2,5-dichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-2,5-dichlorotoluene
Formel: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,93 g/mol
Kokepunkt: 138°C
Smeltepunkt: 39…41 °C
MDL nummer: MFCD00236034
CAS-nummer: 85482-13-9
FN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ffd61f75680f15896e9a609929880adccd59bbd&vid=3ffd61f75680f15896e9a609929880adccd59bbd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C