3,4,5-Trifluorobenzyl bromide ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 5-(Bromomethyl)-1,2,3-trifluorobenzene, α-Bromo-3,4,5-trifluorotoluene
T2464-1G T2464-5G
TCIAT2464-1GEA 285 NOK
TCIAT2464-1G TCIAT2464-5G
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide ≥97.0% (by GC)
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Kokepunkt: 44 - 46 °C (1 -rr)
Tetthet: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 65°C
MDL nummer: MFCD00083528
CAS-nummer: 220141-72-0
FN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=251e45d12dc4d89b0f3b6ca185c6550a578f94a9&vid=251e45d12dc4d89b0f3b6ca185c6550a578f94a9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %