3,5-Difluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: α-Bromo-3,5-difluorotoluene
D2631-25G D2631-5G
TCIAD2631-25GEA 2475 NOK
TCIAD2631-25G TCIAD2631-5G
3,5-Difluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
3,5-Difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Kokepunkt: 65°C
Tetthet: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 81°C
MDL nummer: MFCD00010304
CAS-nummer: 141776-91-2
FN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=913dfd07500f4ea131557cf72d2527f0b07a91ab&vid=913dfd07500f4ea131557cf72d2527f0b07a91ab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %