α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: m-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene, 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
T2730-1G T2730-5G
TCIAT2730-1GEA 420 NOK
TCIAT2730-1G TCIAT2730-5G
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene ≥97.0% (by GC)
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene
Formel: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,03 g/mol
Kokepunkt: 178 - 180 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,572 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 89°C
MDL nummer: MFCD00061271
CAS-nummer: 159689-88-0
FN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b1b54f196cb9cc2b72d72184b37b9550e57574a&vid=0b1b54f196cb9cc2b72d72184b37b9550e57574a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %