ω,2,4-Trichloroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2,4-Dichlorophenacyl chloride, α,2,4-Trichloroacetophenone, 2,2',4'-Trichloroacetophenone
T1405-25G T1405-250G
TCIAT1405-25GEA 340 NOK
TCIAT1405-25G TCIAT1405-250G
ω,2,4-Trichloroacetophenone ≥98.0% (by GC)
ω,2,4-Trichloroacetophenone
Formel: C₈H₅Cl₃O
MW: 223,49 g/mol
Kokepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 58…60 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000934
CAS-nummer: 4252-78-2
EINECS: 224-218-2
FN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffb01edb9b6f56b523b43dc1e076e8261f4cbe58&vid=ffb01edb9b6f56b523b43dc1e076e8261f4cbe58&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency