α,2,3-Trichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1,2-Dichloro-3-(chloromethyl)benzene, alpha,2,3-Trichlorotoluene, 1-(Chloromethyl)-2,3-dichlorobenzene, 2,3-Dichlorobenzyl chloride
D2060-25G D2060-5G
TCIAD2060-25GEA 3275 NOK
TCIAD2060-25G TCIAD2060-5G
α,2,3-Trichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
α,2,3-Trichlorotoluene
Formel: C₇H₅Cl₃
MW: 195,47 g/mol
Kokepunkt: 255°C
MDL nummer: MFCD00035817
CAS-nummer: 3290-01-5
EINECS: 221-947-8
FN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8622d537726d29b32a676ec09b4bdc410be05892&vid=8622d537726d29b32a676ec09b4bdc410be05892&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %