2-Chloromethyl-m-xylene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: α-Chloro-1,2,6-trimethylbenzene, 1-(Chloromethyl)-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbenzyl chloride, 2-(Chloromethyl)-1,3-dimethylbenzene
D3501-25G D3501-5G
TCIAD3501-25GEA 2750 NOK
TCIAD3501-25G TCIAD3501-5G
2-Chloromethyl-m-xylene ≥98.0% (by GC)
2-Chloromethyl-m-xylene
Formel: C₉H₁₁Cl
MW: 154,64 g/mol
Kokepunkt: 100°C
MDL nummer: MFCD01310815
CAS-nummer: 5402-60-8
FN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e74a9da1a5b00bd61a63d1b28a322c15e25aa&vid=8a1e74a9da1a5b00bd61a63d1b28a322c15e25aa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %