Dihexylamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0547-25ML D0547-100ML D0547-500ML
TCIAD0547-25MLEA 220 NOK
TCIAD0547-25ML TCIAD0547-100ML TCIAD0547-500ML
Dihexylamine ≥98.0% (by GC)
Dihexylamine
Formel: C₁₂H₂₇N
MW: 185,35 g/mol
Kokepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 3 °C
Tetthet: 0,788 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 104°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009521
CAS-nummer: 143-16-8
EINECS: 205-588-4
FN: 2922
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,07650
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73e22c7556b36ea6157e725d89ea1f9b8d19459b&vid=73e22c7556b36ea6157e725d89ea1f9b8d19459b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %