2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T1883-1G T1883-5G
TCIAT1883-1GEA 365 NOK
TCIAT1883-1G TCIAT1883-5G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Flash punkt: 101°C
MDL nummer: MFCD01631452
CAS-nummer: 53072-18-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=966e508266c1d651a44cf71ec83c9bdfb9caa417&vid=966e508266c1d651a44cf71ec83c9bdfb9caa417&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %