α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
B2544-25G B2544-5G
TCIAB2544-25GEA 3900 NOK
TCIAB2544-25G TCIAB2544-5G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine ≥98.0% (by GC)
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine
Formel: C₈H₅F₆N
MW: 229,12 g/mol
Kokepunkt: 177°C
Tetthet: 1,479 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 71°C
MDL nummer: MFCD00074940
CAS-nummer: 328-93-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=496b716383447b43f2790ced3d816b6fdfabf2ea&vid=496b716383447b43f2790ced3d816b6fdfabf2ea&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %