2-Bromo-4-fluoroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B1829-25G B1829-5G
TCIAB1829-25GEA 1050 NOK
TCIAB1829-25G TCIAB1829-5G
2-Bromo-4-fluoroaniline ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4-fluoroaniline
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Kokepunkt: 221°C
Smeltepunkt: 41 °C
Tetthet: 1,67 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00042462
CAS-nummer: 1003-98-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a997892c616da8a790a8fa852262314b38408423&vid=a997892c616da8a790a8fa852262314b38408423&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Brown powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %