2-Bromo-5-fluoroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B2163-25G B2163-5G
TCIAB2163-25GEA 905 NOK
TCIAB2163-25G TCIAB2163-5G
2-Bromo-5-fluoroaniline ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-5-fluoroaniline
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Kokepunkt: 154°C
MDL nummer: MFCD00070750
CAS-nummer: 1003-99-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab1b7a83e56396f6f75da2470c70e10f8901f2ff&vid=ab1b7a83e56396f6f75da2470c70e10f8901f2ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C