2-Butylaniline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
B1766-25G B1766-5G
TCIAB1766-25GEA 6050 NOK
TCIAB1766-25G TCIAB1766-5G
2-Butylaniline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Butylaniline
Formel: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Kokepunkt: 126°C
MDL nummer: MFCD00130033
CAS-nummer: 2696-85-7
EINECS: 220-272-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64bee1670c5d8d513e2fabf15274f64b9b44637a&vid=64bee1670c5d8d513e2fabf15274f64b9b44637a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %