2-klor-4-(trifluormetyl)anilin ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
A1511-25G A1511-5G
TCIAA1511-25GEA 1225 NOK
TCIAA1511-25G TCIAA1511-5G
2-klor-4-(trifluormetyl)anilin ≥97.0% (by GC)
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅ClF₃N
MW: 195,57 g/mol
Kokepunkt: 89 °C (0,5 -rr)
Flash punkt: 103°C
MDL nummer: MFCD00042563
CAS-nummer: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ad37ebcd4bee6963a94707e71df04a6b03b11d4&vid=4ad37ebcd4bee6963a94707e71df04a6b03b11d4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %