2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-3-chlorobenzotrifluoride, 2-Chloro-6-trifluoromethylaniline
A1510-25G A1510-5G
TCIAA1510-25GEA 1350 NOK
TCIAA1510-25G TCIAA1510-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0% (by GC)
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅ClF₃N
MW: 195,57 g/mol
Kokepunkt: 40°C
Flash punkt: 71°C
MDL nummer: MFCD00272565
CAS-nummer: 433-94-3
EINECS: 207-091-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f03f97f1b24dd68d42c81b27e728e63d9f7b557&vid=1f03f97f1b24dd68d42c81b27e728e63d9f7b557&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %