4,5-Difluoro-2-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,4-Difluoro-6-nitroaniline
D3644-25G D3644-5G
TCIAD3644-25GEA 2425 NOK
TCIAD3644-25G TCIAD3644-5G
4,5-Difluoro-2-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174,11 g/mol
MDL nummer: MFCD00010876
CAS-nummer: 78056-39-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f4d7980b47161e33c43447995756575926a9a27&vid=9f4d7980b47161e33c43447995756575926a9a27&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C