3-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
3-Trifluoromethoxyaniline
T2255-1G
T2255-5G
TCIAT2255-1GEA
270
NOK
TCIAT2255-1G
TCIAT2255-5G
3-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Trifluoromethoxy)aniline
Formel:
C₇H₆F₃NO MW: 177,13 g/mol Kokepunkt: 70°C Tetthet: 1,3254 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 85°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00041511 CAS-nummer: 1535-73-5 EINECS: 216-256-3 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |