3-Chloro-p-toluidine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Chloro-p-methylaniline, 2-Chloro-4-aminotoluene, 4-Amino-2-chlorotoluene, 3-Chloro-4-methylaniline
C0538-25G C0538-500G
TCIAC0538-25GEA 500 NOK
TCIAC0538-25G TCIAC0538-500G
3-Chloro-p-toluidine ≥97.0% (by GC)
3-Chloro-p-toluidine
Formel: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Kokepunkt: 244°C
Smeltepunkt: 26 °C
Tetthet: 1,108 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007773
CAS-nummer: 95-74-9
EINECS: 202-446-3
FN: 2239
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1891b0c4c85f572d70ebc21a287bffb82a8c0df8&vid=1891b0c4c85f572d70ebc21a287bffb82a8c0df8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %