4-Bromo-2,6-difluoroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3220-1G B3220-25G B3220-5G
TCIAB3220-1GEA 405 NOK
TCIAB3220-1G TCIAB3220-25G TCIAB3220-5G
4-Bromo-2,6-difluoroaniline ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2,6-difluoroaniline
Formel: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,01 g/mol
MDL nummer: MFCD00013389
CAS-nummer: 67567-26-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebf90c030763ec63bae3175aee15e71df9960dfd&vid=ebf90c030763ec63bae3175aee15e71df9960dfd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C