4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
A1058-500G A1058-25G
TCIAA1058-500GEA 3025 NOK
TCIAA1058-500G TCIAA1058-25G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅ClF₃N
MW: 195,57 g/mol
Kokepunkt: 77°C
Smeltepunkt: 9 °C
Tetthet: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 95°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007841
CAS-nummer: 445-03-4
EINECS: 207-151-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9edb4c0a2eb68d9d0056b7e91c3c3c47a1f85a0d&vid=9edb4c0a2eb68d9d0056b7e91c3c3c47a1f85a0d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %