2-Amino-5-fluorophenol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
A2300-1G A2300-5G
TCIAA2300-1GEA 620 NOK
TCIAA2300-1G TCIAA2300-5G
2-Amino-5-fluorophenol ≥97.0% (by GC)
2-Amino-5-fluorophenol
Formel: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
MDL nummer: MFCD00671759
CAS-nummer: 53981-24-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b807a96d296878fe7b03e999f54b23f4b7852c3f&vid=b807a96d296878fe7b03e999f54b23f4b7852c3f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %