4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
5-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, 5-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene, α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluidine, 5-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene
A1164-25G
A1164-5G
TCIAA1164-25GEA
1450
NOK
TCIAA1164-25G
TCIAA1164-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₇H₅F₄N MW: 179,12 g/mol Kokepunkt: 208°C Tetthet: 1,39 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 92°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00007834 CAS-nummer: 2357-47-3 EINECS: 219-095-7 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |